Learn More
Fisherbrand™ Multímetro de intervalo automático digital
Código de producto. 11754276 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Multímetro digital de intervalo automático
Código de producto.
11754276 Multímetro digital de intervalo automático
1 options
Código de producto. 11754276
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Caja, baterías, sondas e instrucciones.
Esta unidad, diseñada específicamente para equipos científicos, selecciona automáticamente el intervalo correcto cuando se prueban las funciones eléctricas de instrumentos y sus fuentes de alimentación
  • Los intervalos de la unidad son de 1 mV a 400 V CA/CC y de 0,1 a 2.000.000 ohmios, con precisión en 2 unidades (2 %)
  • La tasa de muestreo es de dos veces por segundo
  • Incluye pitido para comprobar la continuidad
Información de órdenes
Dimensiones: La 5,4 x An 10,8 x Al 1,3 cm H (2,125 x 4,25 x 0,5 pulg) Peso neto: 3 oz (85,0 g). (Batería de repuesto 02-4401- C, póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher).
Certifications
Se proporciona un certificado con un número de serie individual para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del NIST™.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para equipos científicos, esta unidad selecciona automáticamente el intervalo correcto cuando se prueban las funciones eléctricas de instrumentos y sus fuentes de alimentación
Exactitud 2 %
Certificaciones/conformidad NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,125 x 4,25 x 0,5 pulg
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,3cm
Incluye Caja, baterías, sondas e instrucciones
Longitud (imperial) 2,12 in
Longitud (métrico) 5,4cm
Peso (imperial) 0,17 lb
Peso (métrico) 0,08kg
Anchura (imperial) 4,25 in
Anchura (métrico) 10,8cm
Tipo de producto Multímetro digital de intervalo automático
Tensión De 1 mV a 400 V CA/CC