Learn More
Hellma Celdas cilíndricas
Código de producto. 12711705
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
12711705 10 mm cada uno
10126690 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12711705 Proveedor Hellma N.º de proveedor 1201040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    151.00€ / paquete de 1
    Ahorro 14.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Se adapta a portapilas estándar
Las celdas cilíndricas tienen un cuello de llenado y un tapón cónico de PTFE (dos cuellos y tapones en celdas de trayectoria de luz de 50 y 100 mm).
  • Diámetro uniforme de 22 mm
  • Disponible con Suprasil™ ventanas de cuarzo o de vidrio con protección UV cercana
Especificaciones
Material Suprasil
Incluye Suprasil ventana de cuarzo; Una parada
Trayectoria óptica 10 mm