Learn More
Fisherbrand™ Frascos transparentes de boca ancha estándar con tapón revestido de vinilo/pasta de polipropileno blanco
Código de producto. 11744329 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
250 ml
960 mL
Tamaño del tapón:
48-400
58-400
70-400 mm
Cantidad:
12/paq.
24/caja
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
11744329 120 ml 48-400 24/caja 24 PCS
11754329 250 ml 58-400 24/caja 24 PCS
11774329 960 mL 70-400 mm 12/paq. paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11744329
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para almacenar muestras y materiales secos. Los frascos transparentes de boca ancha estándar con tapón revestido de vinilo/pasta de polipropileno blanco Fisherbrand™ son ideales para el uso de frasco general
Los frascos de boca ancha estándar transparentes/de Flint presentan una amplia abertura que los convierte en el frasco idóneo para uso general. Las aplicaciones incluyen los sectores farmacéutico, químico, medioambiental y de envasado y almacenamiento de alimentos.
  • Cuenta con una boca ancha para facilitar la transferencia de contenido
  • Las aplicaciones incluyen los sectores farmacéutico, químico, medioambiental y de envasado y almacenamiento de alimentos
  • Fabricados con vidrio Flint transparente
Especificaciones
Capacidad 125 ml (4 oz)
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Material De cristal
Cantidad 24/caja
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento Pulp/Vinyl
Acabado del cuello 48-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Standard Wide Mouth Bottle
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48-400
Diámetro (métrico) 51 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.