Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio ámbar de clase B
Código de producto. 17698235 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,7 mL
Altura (métrico):
45 mm
Diámetro exterior (imperial):
15 mm
Volumen (imperial):
1 dr.
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Volumen (imperial) Tamaño de la unidad
17698235 3,7 mL 45 mm 15 mm 1 dr. paquete de 144
1 options
Código de producto. 17698235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.72€
    129.70€ / paquete de 144
    Ahorro 11.02€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Tapones de rosca fenólicos negros con revestimientos de caucho blanco
Fisherbrand™ Los viales roscados de vidrio ámbar clase B son frascos de uso general diseñados para proteger materiales fotosensibles. Fabricados en vidrio ámbar de borosilicato tipo I, son autoclavables y se suministran con tapones de rosca negros y forros de goma blancos.
Viales de uso general para materiales fotosensibles
  • Fabricado en vidrio borosilicato ámbar Tipo I, Clase B, conforme a USP los requisitos del Tipo I
  • El vidrio ámbar protege los contenidos fotosensibles de la degradación
  • Autoclavable para compatibilidad con la esterilización
  • Suministrado con tapones fenólicos negros con tapa roscada y forros de goma blanca con revestimiento de PTFE
  • Tapones envasados por separado
  • Disponible en varios tamaños de dram con acabados roscados de tornillo GPI
Información de órdenes
Los tapones se envasan por separado
Especificaciones
Clasificación B
Material (revestimiento) Caucho
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Esterilidad No estéril
Desechables Sí
Volumen (métrico) 3,7 mL
Para utilizar con (aplicación) Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz
Volumen (imperial) 1 dr.
Volumen total (métrico) 3,7 mL
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 144/Pk.
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Vial