Learn More
Fisherbrand™ Toallitas, revestimientos y rollos para desechos con riesgo biológico BloodBloc™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
Las toallitas y los revestimientos no son estériles y no están diseñados para su uso en pacientes.
- Un paño suave y blanco absorbente con revestimiento de polietileno de color naranja brillante es impermeable a la sangre, los fluidos corporales y los disolventes fuertes, como el xileno, los sustitutos del xileno, las acetonas, cetonas, alcoholes y formol
- La celulosa no tejida captura y retiene el fluido; tejido que no deja pelusa para su uso con instrumentos delicados como contadores de sangre
- El revestimiento de plástico impermeable flexible de color naranja evita la saturación de patógenos y productos químicos a guantes que ayudan a minimizar la contaminación cruzada cuando el personal de laboratorio abre puertas o toca superficies
- También se puede utilizar como alfombrillas y revestimientos; los rollos se pueden cortar a la longitud deseada
- Para un solo uso
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Toallita de riesgo biológico |
| Longitud (imperial) | 3 in |
| Longitud (métrico) | 7,62 cm |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Anchura (métrico) | 7,62 cm |
| Material | Plástico celulósico no tejido |
| Absorbencia | Alta |
| Color | Blanco, naranja |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 in) |
| Show More |