Learn More
Fisherbrand™ Cubrezapatos desechables de máxima protección
Código de producto. 15491942 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Universal
XL
Descripción:
With anti-skid tread
Without anti-skid tread
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Descripción unitSize
15491942 XL Without anti-skid tread paquete de 300
15411952 XL With anti-skid tread paquete de 300
15481942 Universal Without anti-skid tread paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491942
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubrezapatos de polipropileno no tejido que protege contra la suciedad, el polvo y otras partículas secas
Spunbond polypropolyene shoe covers protect against dirt, grime and certain dry particulates
  • Un solo uso
  • Azul
  • Polipropileno
  • Sin látex
  • Con o sin suela antideslizante
Especificaciones
Tamaño XL
Material Polipropileno
Latex Free
Color Azul
Desechables
Tipo de suela Standard
Descripción Without anti-skid tread