Learn More
Fisherbrand™ Bolsas con cierre de alambre redondo
Código de producto. 17913182 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 3 in
7 x 3 pulg
40,64 cm x 11,43 cm (9 x 4,5 pulg.)
9 x 4,5 in
9 x 5,5 pulg.
40,64 cm x 11,43 cm (12 x 4,5 pulg.)
Grosor (imperial):
2,50 mil
3 mil
3,50 mil
4 mil
Capacidad (imperial):
2 oz
4 oz
18 oz
24 oz
27 oz
Color:
Impreso
Transparente
Transparente con bloque blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (imperial) Capacidad (imperial) Color Tamaño de la unidad
17913182 5 x 3 in 2,50 mil 2 oz Transparente paquete de 500
11924385 7 x 3 pulg 3,50 mil 4 oz Transparente paquete de 500
11964405 40,64 cm x 11,43 cm (12 x 4,5 pulg.) 3 mil 27 oz Transparente paquete de 500
11904395 40,64 cm x 11,43 cm (9 x 4,5 pulg.) 3 mil 18 oz Transparente paquete de 500
11944395 9 x 5,5 pulg. 3,50 mil 24 oz Transparente paquete de 500
17933182 9 x 4,5 in 3 mil 18 oz Transparente con bloque blanco paquete de 500
11954385 7 x 3 pulg 4 mil 4 oz Impreso paquete de 500
11944405 5 x 3 in 2,50 mil 2 oz Transparente con bloque blanco paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17913182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El recipiente seguro, sin contaminantes y flexible garantiza unos resultados de análisis fiables
  • Seguras
  • Sin contaminación
  • Flexible
Especificaciones
Tipo de tapón Alambre redondo
Color Transparente
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 2,50 mil
Dimensiones (L x An) 5 x 3 in
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 3 in
Capacidad (imperial) 2 oz
Capacidad (métrico) 60 mL
Longitud (métrico) 12.7 cm
Anchura (métrico) 7.6 cm