Learn More
Fisherbrand™ Bolsas para residuos biopeligrosos esterilizables en autoclave
Código de producto. 18306513 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
20 a 30 galones.
44 gal
7 a 10 galones.
8 a 12 galones.
De 13 a 16 gal
Dimensiones (L x An):
23 x 19 pulgadas.
30 x 24 in
35 x 25 pulgadas.
38 x 31 pulgadas.
48 x 37 pulgadas.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
18306513 De 13 a 16 gal 35 x 25 pulgadas. paquete de 100
18558056 7 a 10 galones. 23 x 19 pulgadas. paquete de 100
18336533 20 a 30 galones. 38 x 31 pulgadas. paquete de 200
18366523 8 a 12 galones. 30 x 24 in paquete de 200
18316533 44 gal 48 x 37 pulgadas. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18306513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.55€
    151.82€ / paquete de 100
    Ahorro 48.73€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Cumple con pruebas duales.
Cumple con la prueba dual
El autoclave es una forma muy común de esterilizar desechos infecciosos mediante el uso de vapor a alta temperatura y alta presión durante un período de tiempo específico. Los residuos esterilizados son menos costosos de eliminar. Las bolsas de autoclave doblemente probadas superan los 480 g de resistencia al desgarro (MD y DT) según la norma ASTM D1922 Elmendorf y superan los 165 g de resistencia a la caída del dardo según la norma ASTM D1709.
  • Indicador de procesamiento de vapor integral que se vuelve marrón cuando se esteriliza en autoclave
  • Las bolsas cumplen con las secciones 173-197 del DOT 49CFR de EE. UU. y las normativas estatales específicas
  • Tolerancia a la temperatura de funcionamiento de hasta 285 grados F gradosDisponible en varios tamaños
  • Bolso con estampado negro
  • Calibre: 2mil
Nota: No cumple con Delaware, que requiere 3 mil; consulte la normativa estatal.
Especificaciones
Capacidad (imperial) De 13 a 16 gal
Color Rojo, Impresión en negro
Dimensiones (L x An) 35 x 25 pulgadas.
Longitud (métrico) 89 cm
Anchura (métrico) 63.5 cm