Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hidrómetros de gravedad específica, forma plana, 60 °F, 260 a 330 mm
Código de producto. 11757834 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número ASTM:
103H
104H
105H
106H
107H
82H
83H
84 H
85H
86H
87H
88H
Certificaciones/conformidad:
Certificado de 3 puntos, ASTM E100-14 T1
Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1
Intervalo de gravedad específica:
0,750 a 0,800 ASTM 84H-62
De 0,650 a 0,700 ASTM 82H-62
De 0,700 a 0,750 ASTM 103H-62
De 0,700 a 0,750 ASTM 83H-62
De 0,750 a 0,800 ASTM 104H-62
De 0,800 a 0,850 ASTM 105H-62
De 0,800 a 0,850 ASTM 85H-62
De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62
De 0,850 a 0,900 ASTM 86H-62
De 0,950 a 1,00 ASTM 88H-62
De 0.900-0.950 ASTM 87H-62
Volumen (métrico):
260 mL
275 mL
275 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número ASTM Certificaciones/conformidad Intervalo de gravedad específica Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11757834 84 H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 0,750 a 0,800 ASTM 84H-62 275 mL cada uno
11737834 82H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 0,650 a 0,700 ASTM 82H-62 275 mL cada uno
11889280 105H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 0,800 a 0,850 ASTM 105H-62 260 mL cada uno
11747834 83H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 0,700 a 0,750 ASTM 83H-62 275 mL cada uno
11809270 103H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 0,700 a 0,750 ASTM 103H-62 260 mL cada uno
11899280 106H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62 260 mL cada uno
11809290 107H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62 260 mL cada uno
11777834 86H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 0,850 a 0,900 ASTM 86H-62 275 mL cada uno
11797834 88H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 0,950 a 1,00 ASTM 88H-62 275 mL cada uno
11787834 87H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 0.900-0.950 ASTM 87H-62 275 mL cada uno
11767834 85H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 0,800 a 0,850 ASTM 85H-62 275 mL cada uno
11819270 104H Certificado de 3 puntos, ASTM E100-14 T1 De 0,750 a 0,800 ASTM 104H-62 260 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11757834
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
ASTM™ Los hidrómetros de gravedad específica, en forma plana, 60 °F, 260 a 330 mm proporcionan lecturas de gravedad específica de alta precisión para líquidos (el rango varía según ASTM el número). Calibrados individualmente a ASTM E100/E126 con certificación opcional de 3 puntos; requieren un volumen de muestra de 260 a 275 mL.
La precisión del hidrómetro cumple o supera las especificaciones ASTM™ E 100.
  • Cumple o supera ASTM las especificaciones E100 y ASTM E126; estandarizado a 60 °F
  • Hidrómetros de gravedad específica de forma sencilla para líquidos con rangos aproximadamente de 0,650 a 0,900 (dependiendo del modelo)
  • Incrementos de escala fina de 0,0005 o 0,001 para mediciones precisas y repetibles (dependiendo del modelo)
  • Disponible en longitudes de 260 mm y 330 mm; requiere un volumen de muestra de 260 mL o 275 mL dependiendo del modelo
  • Serializados individualmente para trazabilidad; documentación opcional de certificación de 3 puntos (cuando se ofrece)
  • Uso con cilindro de hidrómetro 08-530K (vendido por separado); construcción duradera de vidrio con cal sósica
Order Info
Se encuentra disponible un certificado de calibración; simplemente añada la letra C al final del número de catálogo al hacer el pedido.
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Specifications
Tipo Hidrómetro calibrado de gravedad ASTM específica
Número ASTM 84 H
Incrementos 0,0005
Certificaciones/conformidad Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1
Longitud (métrico) 330 mm
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Líquidos más pesados que el agua
Intervalo de gravedad específica 0,750 a 0,800 ASTM 84H-62
Volumen (métrico) 275 mL
Temperature of Standardization 60 °F