Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua, 275 mL
Código de producto. 11707854 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número ASTM:
115H
116H
117 H
118H
89H
90H
Certificaciones/conformidad:
Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1
Intervalo de gravedad específica:
1.30 a 1.35 ASTM 117H-62
De 1,00 a 1,05 ASTM 89H-62
De 1,05 a 1,10 ASTM 90H-62
De 1,20 a 1,25 ASTM 115H-62
De 1,25 a 1,30 ASTM 116H-62
De 1,35 a 1,40 ASTM 118H-62
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número ASTM Certificaciones/conformidad Intervalo de gravedad específica Tamaño de la unidad
11707854 117 H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 1.30 a 1.35 ASTM 117H-62 cada uno
11707844 89H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 1,00 a 1,05 ASTM 89H-62 cada uno
11717844 90H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 1,05 a 1,10 ASTM 90H-62 cada uno
11787844 115H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 1,20 a 1,25 ASTM 115H-62 cada uno
11717854 118H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 1,35 a 1,40 ASTM 118H-62 cada uno
11797844 116H Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1 De 1,25 a 1,30 ASTM 116H-62 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11707854
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
ASTM Los hidrómetros de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua, de 275 mL, proporcionan lecturas precisas de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua. Calibrados a ASTM E100/E126 a 60 °F con divisiones de 0,0005 y 330 mm de longitud; elegir modelos con o sin certificación de 3 puntos (cuando se ofrezca).
La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100.
  • Hidrómetros de forma ASTM™ sencilla para medir la gravedad específica de líquidos más pesados que el agua
  • ASTM E100/E126 calibrados a 60 °F; la precisión cumple o supera ASTM los requisitos
  • 0,0005 divisiones de gravedad específica para lecturas de alta resolución (dependiente del modelo)
  • Diseñado para un volumen de muestra de 275 mL; cilindro de hidrómetro compatible de 275 mL vendido por separado
  • Una longitud de 330 mm proporciona flotación estable y un fácil control de la profundidad por inmersión
  • Serializados individualmente; certificación opcional de 3 puntos/rastreable por NIST disponible en modelos seleccionados
  • Construcción de vidrio duradero con escala clara y fácil de leer para control de calidad rutinario y uso en laboratorio
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Especificaciones
Tipo Hidrómetro calibrado de gravedad ASTM específica
Número ASTM 117 H
Incrementos 0,0005
Certificaciones/conformidad Certificado de 3 puntos, ASTM E126, E100-14 T1
Longitud (métrico) 330 mm
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Líquidos más pesados que el agua
Intervalo de gravedad específica 1.30 a 1.35 ASTM 117H-62
Volumen (métrico) 275 mL
Temperature of Standardization 60 °F