Learn More
Fisherbrand™ Sondas de conductividad Accumet™ de doble celda con compensación de temperatura
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Sondas de conductividad Fisherbrand™ Accumet™ de doble celda con compensación de temperatura, sin mercurio, de k=0,1, 0,5 a 2000 μS/cm, con conector de 8 pines
Descripción
Para su uso en medidores de sobremesa de la serie Excel (XL) Accumet™
- Celda de tipo inmersión
- Se utiliza en el soporte de electrodo estándar: el tamaño compacto exclusivo es el mismo que el del electrodo de pH típico
- Los sensores de temperatura integrados proporcionan lecturas con compensación de temperatura
- Cuerpo epóxico
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 0,1 |
| Tipos de conector | 8 pines |
| Tipos de sensores | Conductividad |
| Exactitud de temperatura | Temperatura compensada |
| Tipo | Sonda de conductividad |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Intervalos de medición | De 0,5 a 2000 μs/cm |