Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH/ATC con doble unión de cuerpo de polímero rellenos de gel Accumet™:
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Electrodos combinados de pH/ATC con doble unión de cuerpo de polímero rellenos de gel Fisherbrand™ Accumet™: Conectores fono BNC sin mercurio de 10 x 106 mm BNC/0,25 pulg.
Descripción
Combine la comodidad de un electrodo combinado con la sonda ATC integrada
Construcción tres en uno para facilitar el análisis de muestras pequeñas mediante una sola sonda
- Celda de referencia con relleno de gel y membrana de vidrio universal Fisher Scientific™ rebajada en los extremos para una respuesta rápida y reproducible
- Análisis de pH rápidos sobre el terreno o con muestras difíciles
- Las uniones dobles proporcionan una respuesta rápida y una larga vida útil en cualquier lugar en el que la obstrucción de la unión pueda ser un problema
- La cámara interior aloja el elemento de referencia con KCl y AgCl con gelificación; la cámara exterior contiene solo KCl
- Relleno de gel de forma permanente
Modelo de cuerpo epóxico 13-620-112 con conectores BNC/de teléfono de 6 mm (0,25 pulg.)
- Para los modelos de sobremesa accumet descatalogados 50, 25, 20, 15, 10, 5 y 30
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC/0,25 pulg. |
| Junta | Doble |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Tipo | Electrodo combinado de pH/ATC |
| Membrana | Vidrio |