Descripción
- Las etiquetas se pueden imprimir/escribir y no se manchan, ni se corren, ni se ensucian: son perfectas para identificar muestras después de largos períodos de almacenamiento criogénico.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Formato | Rollo |
| Tipo de producto | Etiqueta de puntos |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 1000/rollo |
| Diámetro (imperial) | 0,37 in |
| Diámetro (métrico) | 9,55 mm |