Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in Etiquetas de puntos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17837221 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Dorado
Lavanda
Marrón
Morado
Naranja
Plata
Rojo
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17837221 Naranja cada uno
17887211 Azul cada uno
17817221 Verde cada uno
17897211 Marrón cada uno
17807221 Dorado cada uno
17827221 Lavanda cada uno
17847221 Rosa cada uno
17857221 Morado cada uno
17877221 Plata cada uno
17887221 Amarillo cada uno
17867221 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17837221
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de almacenamiento criogénico de la marca Fisher utilizan un adhesivo especial diseñado para soportar temperaturas extremadamente frías de hasta -196 °C (-311 °F). Nuestras etiquetas criogénicas se pueden imprimir o escribir y no se manchan, ni se corren, ni se ensucian, –son perfectas para identificar muestras después de largos períodos de almacenamiento criogénico.
  • Las etiquetas se pueden imprimir/escribir y no se manchan, ni se corren, ni se ensucian: son perfectas para identificar muestras después de largos períodos de almacenamiento criogénico.
Especificaciones
Color Naranja
Formato Rollo
Tipo de producto Etiqueta de puntos
Esterilidad No estéril
Cantidad 1000/rollo
Diámetro (imperial) 0,37 in
Diámetro (métrico) 9,55 mm