Learn More
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses
Economical, lightweight protection
88.59€
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 |
|---|---|
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Cristal de seguridad |
| Estilo de patillas | Ajustable; espátula |
| Código de producto | Marca | Color de marco | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Color de marco | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15618825
|
Fisherbrand™
191302088 |
Negro |
88.59€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
Descripción
Protección económica y ligera
- One-piece lens provides a full and unobstructed field of vision
- Absorbs >99.9% of harmful UV light
- Molded-in sideshields and browguards
- Adjustable spatula temples
Certifications
Aprobado por la CSA.
Compliance
Meets ANSI* Z87.1 and Z80.3 standards.
Especificaciones
| ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 | |
| Transparente | |
| Cristal de seguridad | |
| Ajustable; espátula |