Learn More
Fisherbrand™ Gafas de seguridad de la serie 200
Código de producto. 15618825 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color de marco Tamaño de la unidad
15618825 Negro paquete de 12
1 options
Código de producto. 15618825
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protección económica y ligera
  • La lente de una sola pieza proporciona un campo de visión completo y sin obstrucciones
  • Absorbe >99,9 % de la luz UV dañina
  • Viseras y protectores laterales moldeados
  • Varillas de espátula ajustables
Certifications
Aprobado por la CSA.
Compliance
Cumple con los estándares ANSI* Z87.1 y Z80.3.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI Z87.1, ANSI Z80.3
Forma Rectángulo
Revestimiento de lente Con revestimiento duro
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Negro
Estilo de patillas Ajustable; espátula