Learn More
Bel-Art™ Gradilla para tubos cónicos de 15 ml Poxygrid™
Código de producto. 15278474
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
15
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
15278474 15 cada uno
1 options
Código de producto. 15278474 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F187220000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contiene 15 tubos de centrífuga de fondo cónico de 15 ml.
Contiene 15 tubos de centrífuga de fondo cónico de 15 ml.
  • Las secciones superior y central tienen orificios cuadrados de 18 mm y están centradas sobre los rieles de la base que sostienen las puntas de los tubos en su posición
  • Con gran espacio para facilitar la manipulación
  • El revestimiento de epoxi con curado térmico no se ve afectado por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Intervalo de temperatura de - 223°C (- 369°F) a 121°C (250°F); esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (15 ml), Tubos (16 a 18 mm)
Material Cable de acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 15
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de centrífuga con base cónica de 15 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 × 3,25 × 3 pulg (12,7 × 8,3 × 7,6 cm)
Longitud (métrico) 12,7 cm
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 3,25 in
Altura (imperial) 3 pulg
Diámetro de la abertura (métrico) 18 mm
Tipo de producto Gradilla para tubo para centrífuga
Diámetro interior (métrico) 18 mm
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 7,6 cm
matriz, red, conjunto 5 x 3
Anchura (métrico) 8,3 cm