Learn More
Fisherbrand™ Puntos criogénicos, 0,5 in Diámetro
Código de producto. 17897231 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Dorado
Gris
Lavanda
Naranja
Plata
Rojo
Rosa
Varios
Verde
Violeta
Formato:
Hoja
Rollo
Tamaño de la unidad:
20 hojas
25 hojas
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Formato unitSize
17897231 Amarillo Rollo cada uno
17877201 Verde Hoja 20 hojas
17887201 Naranja Hoja 20 hojas
17897201 Rojo Hoja 20 hojas
17807211 Amarillo Hoja 20 hojas
17867211 Varios Hoja 25 hojas
17877211 Beige Rollo cada uno
17807231 Dorado Rollo cada uno
17897221 Azul Rollo cada uno
17817231 Gris Rollo cada uno
17827231 Verde Rollo cada uno
17837231 Lavanda Rollo cada uno
17847231 Naranja Rollo cada uno
17857231 Rosa Rollo cada uno
17867231 Rojo Rollo cada uno
17887231 Violeta Rollo cada uno
17877231 Plata Rollo cada uno
17817241 Blanco Rollo cada uno
17807241 Varios Rollo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 17897231
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.
Especificaciones
Color Amarillo
Formato Rollo
Tipo de producto Etiqueta de puntos
Esterilidad No estéril
Incluye Rollo de 1000 puntos
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 12,7 mm