Descripción
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Formato | Hoja |
| Tipo de producto | Etiqueta de puntos |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por hoja | 192 |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm |