Descripción
Se FisherBiotech™ adapta a los rotisadores de incubadora de hibridación y a la mayoría de los que aceptan tubos estándar de 35 o 70 mm de diámetro.
- Construcción de vidrio borosilicato de paredes gruesas para durabilidad y resistencia química
- Compatible con FisherBiotech rotisseries de incubadoras de hibridación y la mayoría de las rotisseries estándar que aceptan tubos de 35 mm o 70 mm de diámetro
- Incluyen un tapón de polipropileno
- Disponible en múltiples longitudes y diámetros para adaptarse a diferentes flujos de trabajo de hibridación
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro interior (imperial) | 1,37 in |
| Diámetro interior (métrico) | 35 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 35 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Brazos giratorios de la incubadora de hibridación de FisherBiotech |
| Longitud (imperial) | 11,81 in |
| Tipo de tapón | Sin tapón |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de hibridación |