Learn More
Fisherbrand™ Placas de vidrio para sistema de electroforesis vertical FB-VE16-1
Código de producto. 11943035 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Placa de vidrio con ranuras
Placa de vidrio de desplazamiento
Placa de vidrio vacía
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11943035 Placa de vidrio vacía cada uno
11953045 Placa de vidrio con ranuras cada uno
11933035 Placa de vidrio de desplazamiento cada uno
3 options
Código de producto. 11943035
Marca: Fisherbrand™ P114G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diferentes estilos de placas de vidrio para elegir.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colador de gel en gradiente múltiple P1-CST Owl™
Tipo Placa de vidrio vacía
Material Vidrio
Grosor (imperial) 0,12 in
Grosor (métrico) 0,3 cm
Longitud (métrico) 16 cm
Anchura (métrico) 14 cm
Altura (imperial) 0,12 in
Altura (métrico) 0,32 cm