Learn More
Fisherbrand™ Sistema de electroforesis vertical FB-VE10-1: Placas de vidrio
Código de producto. 11973065 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Placa de vidrio con ranuras
Placa de vidrio vacía
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
11973065 Placa de vidrio con ranuras cada uno
11963065 Placa de vidrio vacía cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11973065 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor P710R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vidrio con muescas o en blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical FisherBiotech FB-VE10-1; molde de gel en gradiente múltiple Owl™ P7-CST
Tipo Placa de vidrio con ranuras
Material Vidrio
Grosor (imperial) 0,09 in
Grosor (métrico) 0,24 cm
Longitud (métrico) 10 cm
Anchura (métrico) 10 cm
Altura (imperial) 0,09 in
Altura (métrico) 0,24 cm