Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de secuenciación de ADN: Juego de espaciadores de cuña para el modelo descatalogado FB-SEQ-2045
Código de producto. 12404727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12404727 2/paq paquete de 2
1 options
Código de producto. 12404727 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor S2SSAW
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Juego de separadores de cuña para sistemas de secuenciación de ADN para el modelo descatalogado FB-SEQ-2045
Para usar con el modelo descatalogado FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) Sistema de fundición de gel de secuenciación
Altura (métrico) 0,04 cm
Tipo de producto Juego de espaciadores de cuña
Cantidad 2/paq
Grosor de los dientes (métrico) Entre 0,4 y 0,8 mm
Anchura (métrico) 1 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.