Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de secuenciación de ADN: espaciador para el modelo FB-SEQ-3545, espaciador
Código de producto. 11937515 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
0,04 cm
Grosor de los dientes (métrico):
0,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Grosor de los dientes (métrico) Tamaño de la unidad
11937515 0,04 cm 0,4 mm paquete de 2
11525265 0,04 cm 0,4 mm paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11937515 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor S2SSA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90€
    40.60€ / paquete de 2
    Ahorro 2.30€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Separadores de sistemas de secuenciación de ADN para el modelo FB-SEQ-3545
Para uso con el modelo FB-SEQ- descatalogado3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de fundición de gel de secuenciación
Altura de la superficie (imperial) 4,8 in
Altura (métrico) 0,04 cm
Altura de la superficie (métrico) 12,2 cm
Longitud (métrico) 45 cm
Tipo de producto Juego de espaciadores
Grosor de los dientes (métrico) 0,4 mm
Anchura (métrico) 1 cm
Anchura de la superficie (métrico) 21 cm