Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de secuenciación de ADN: Placas de vidrio para el modelo FB-SEQ-3545
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Para uso con el modelo FB-SEQ- descatalogado3545
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de fundición de gel de secuenciación |
| Longitud (métrico) | 45 cm |
| Tipo de producto | Vidrio transparente |
| Grosor de los dientes (métrico) | 4,5 mm |