Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de secuenciación de ADN: Placas de vidrio para modelo descatalogado FB-SEQ-2045
Código de producto. 11967425 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Vidrio con muescas
Vidrio transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11967425 Vidrio con muescas cada uno
11957425 Vidrio transparente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11967425 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor S1S45R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.05€
    40.60€ / paquete de 1
    Ahorro 24.45€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Placas de vidrio para sistemas de secuenciación de ADN para modelo descatalogado FB-SEQ-2045
Para usar con el modelo descatalogado FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de fundición de gel de secuenciación
Altura (métrico) 0,32 cm
Longitud (métrico) 45 cm
Tipo de producto Vidrio con muescas
Grosor de los dientes (métrico) 4,57 mm
Anchura (métrico) 20 cm