Learn More
Fisherbrand™ Peines de 20 dientes para el molde de gel de gradiente múltiple Owl™ P2-CST
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Para usar con el molde de gel de gradiente múltiple Owl P2-CST
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Búho P2-CST Gel Fundente de Gradiente Múltiple |
| Tipo | Peine |
| Dimensiones del gel | 20 x 20 cm |
| N.° de dientes | 20 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 0,15 cm |
| Volumen del pocillo (métrico) | 182 μl |
| Longitud de la superficie (imperial) | 9,84 in |
| Longitud del gel (imperial) | 7,8 in |
| Longitud de la superficie (métrico) | 25 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 20 cm |
| Mostrar más |