Learn More
Fisherbrand™ Peines de 12 dientes para sistemas horizontales Midigel
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Accesorio para usar con sistemas horizontales Midigel
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en gel grande Owl A1 |
| Tipo | Peine estándar |
| N.° de dientes | 12 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 0,15 cm |
| Volumen (llenado) métrico | 60 μl |
| Anchura de los dientes (imperial) | 0,34 in |
| Anchura de los dientes (métrico) | 0,87 cm |