Learn More
Thermo Scientific™ Lavador de tiras de microplacas Wellwash™ y Wellwash™ Versa™: Frascos de repuesto
Código de producto. 11717996 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11717996 4 L cada uno
11707996 2 L 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11717996 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N10822
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Accesorios para el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Para su uso con el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Frascos de repuesto de diferentes tamaños para mayor comodidad
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Tapa sólida
Capacidad (imperial) 135,25 oz
Capacidad (métrico) 4 L
Forma Redondo
Para utilizar con (equipo) Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa
Tipo de producto Frasco de almacenamiento