Learn More
Fisherbrand™ Lavador de tiras de microplacas Wellwash™ y Wellwash™ Versa™: cubiertas
Código de producto. 11787986 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lavador de tiras de microplacas Wellwash
Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11787986 Lavador de tiras de microplacas Wellwash cada uno
11797986 Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11787986 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor N10815
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Para su uso con el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
La tapa para aerosoles evita la dispersión de enfermedades infecciosas.
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) ELISA-based assays, cell washing
Cantidad Cada uno
Tipo Tapa para aerosoles
Para utilizar con (equipo) Lavador de tiras de microplacas Wellwash