Learn More
Thermo Scientific™ Lavador de tiras de microplacas Wellwash™ y Wellwash™ Versa™: Frascos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Accesorios para el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Para su uso con el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
- Frascos de repuesto de diferentes tamaños para mayor comodidad
- Los frascos de lavado y desecho incluyen sensores de nivel de líquido
- Frascos de lavado de 4 l y frascos para desechos de 9 l disponibles para aplicaciones de automatización
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Tapón con tubos y sensores de nivel de líquido |
| Capacidad (imperial) | 135,25 oz |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Forma | Redondo |
| Para utilizar con (equipo) | Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa |
| Tipo de producto | Frasco de lavado |