Learn More
Thermo Scientific™ Lavador de tiras de microplacas Wellwash™ y Wellwash™ Versa™: Frascos
Código de producto. 11727996 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
4 L
9 L
Tipo de producto:
Frasco de enjuagado
Frasco de lavado
Frasco de lavado B
Frasco lavador
Frasco para desechos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
11727996 2 L Frasco para desechos 1 PCS
11708006 4 L Frasco de lavado B cada uno
11737996 4 L Frasco para desechos cada uno
11797996 4 L Frasco de lavado cada uno
11718006 4 L Frasco de enjuagado cada uno
11758006 9 L Frasco para desechos cada uno
11777996 2 L Frasco de enjuagado cada uno
11767996 2 L Frasco de lavado B cada uno
11747996 2 L Frasco lavador cada uno
11757996 2 L Frasco de lavado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11727996 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N10806
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Accesorios para el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Para su uso con el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
  • Frascos de repuesto de diferentes tamaños para mayor comodidad
  • Los frascos de lavado y desecho incluyen sensores de nivel de líquido
  • Frascos de lavado de 4 l y frascos para desechos de 9 l disponibles para aplicaciones de automatización
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Tapón con tubos y sensores de nivel de líquido
Capacidad (imperial) 67,62 oz
Capacidad (métrico) 2 L
Para utilizar con (equipo) Lavador de tiras de microplacas Wellwash
Tipo de producto Frasco para desechos