Learn More
Fisherbrand™ Lavador de tiras de microplacas Wellwash™ y Wellwash™ Versa™: Soporte para frascos
Código de producto. 11728006 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
2 frascos de 2 l
3 botellas de 2 L, 1 botella de 4 L, cuadrada
Botellas de usuario
Para utilizar con (equipo):
Lavador de tiras de microplacas Wellwash
Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa
Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Para utilizar con (equipo) unitSize
11728006 Botellas de usuario Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa cada uno
11738006 3 botellas de 2 L, 1 botella de 4 L, cuadrada Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa cada uno
11748006 3 botellas de 2 L, 1 botella de 4 L, cuadrada Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa cada uno
11787996 2 frascos de 2 l Lavador de tiras de microplacas Wellwash cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11728006 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor N10820
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Para su uso con el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Botellas de usuario
Tipo Soporte para frascos
Para utilizar con (equipo) Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa