Learn More
Fisherbrand™ Soportes de recipientes para mezcladores vórtex de alta resistencia
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- El soporte de goma asegura matraces Erlenmeyer de 125 y 250 ml, o matraces Erlenmeyer de 500 y 1000 ml
- Requiere el soporte universal
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | De 125 a 250 ml |
| Tipo de producto | Soporte de recipiente pequeño |
| Material | Caucho |
| Para utilizar con (equipo) | Mezclador vórtex de alta resistencia |
| Incluye | Alfombrilla de agarre |
| N.º de posiciones | 1 |
| Es necesaria | Soporte universal |