Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable™ con salida del registrador
Código de producto. 11769765 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +1300°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11769765 De -50°C a +1300°C cada uno
1 options
Código de producto. 11769765
Includes
Batería de 9 V, conector de salida para el registrador, sonda con reborde de tipo K con cable de 1,2 m de longitud; para sustitución, solicite 15-077-45.
Ideal para el control de cámaras, salas limpias, procesamiento de alimentos, laboratorios y todas las operaciones de fabricación sensibles a la temperatura
Ideal para el control de cámaras, salas limpias, procesamiento de alimentos, laboratorios y todas las operaciones de fabricación sensibles a la temperatura. El termómetro trazable Fisher Scientific™ Traceable™ con salida de registrador proporciona una señal de 1 mV por grado, lo que permite que el termómetro se utilice con cualquier registrador gráfico, registrador de bandas u ordenador que acepte señales de mV.
  • El intervalo va de -50 ° a +1300 °C con una precisión del ±0,3 % de la lectura más 1 °C
  • Rango de la sonda incluida: De-40 °C a 250 °C continuo o 300 °C a corto plazo
  • La resolución es de 0,1°C de - °C a ퟟ.9 °C y 1 °C para el resto de lecturas
  • El botón MÁXIMO registra la lectura más alta
  • El botón HOLD congela la pantalla para capturar la lectura actual
  • Portátil, mide 7 × 13 × 3 cm (L × An × Al)
Información de órdenes
Utiliza todas las sondas de termopar de tipo K. Para obtener la sonda de tipo K de acero inoxidable con mango, consulte 15-0782- B.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 13 x 3,17 cm
Para utilizar con (aplicación) Control de cámaras, salas limpias, procesamiento de alimentos, laboratorios y todas las operaciones de fabricación sensibles a la temperatura
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,17 cm
Incluye Batería de 9 V, conector de salida para el registrador, sonda con reborde de tipo K con cable de 1,2 m de longitud; para sustitución, solicite 15-077-45.
Longitud del cable (imperial) 36 pulg
Longitud (métrico) 70 mm
Longitud del cable (métrico) 91,44 cm
Material Plastic
Tipo de sonda Tipo K
Resolución 1 °C
Peso (imperial) 5,5 oz
Peso (métrico) 155,92 g
Anchura (imperial) 5,25 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 2,75 in
Temperatura máx. (imperial) 2000°F
Temperatura máxima 1300°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 1999°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +1300°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Cámaras de vigilancia
Batería, tipo 9 V
Exactitud 1°C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 13 cm