Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro/termómetro con señal de radio Traceable™
Código de producto. 12736968 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Exactitud:
Del ±2 al ± 4 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud unitSize
12736968 Del ±2 al ± 4 % cada uno
1 options
Código de producto. 12736968
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
One remote sensor module, flip-open stand, wall-mounting brackets, and Velcro™ strips for attaching sensor to almost any surface, and batteries.
Requires
Remote sensor unit (14-648-53); one included with meter; separate sensor required for each channel used
Supervisa la humedad y temperatura desde 100 pies, incluso al aire libre.— El sensor remoto indica la temperatura y la humedad actuales
Fisher Scientific™ Traceable™ Radio-Signal Hygrometer/Thermometer monitors humidity and temperature from up to 100 ft. away—even outdoors. Remote sensor displays current temperature and humidity.
  • Escala de temperatura: De - 20 ° a + 60 °C y de - 4 ° a + 140 °F, con una resolución de 0.1 ° y ± 1 °C (1.8 °F)
  • Humedad relativa: De 25 a 90 % de humedad relativa, con una resolución del 1 % en todo el intervalo y una precisión de ± 2 % (intervalo medio), ± 4 % (extremos del intervalo)
  • Las lecturas se actualizan cada 30 segundos La unidad principal puede recibir las señales de hasta tres sensores remotos en tres canales seleccionables por el usuario
  • Los indicadores de tendencia muestran el aumento o descenso de humedad y temperatura
  • La pantalla de memoria máxima y mínima permite la supervisión de las condiciones durante un periodo de tiempo
  • Se puede establecer una alarma (en incrementos de 1 % de humedad relativa y 1 °C/°F) para que se active cuando la humedad o temperatura se salga de los parámetros ajustados
  • Fabricado con plástico ABS resistente a productos químicos y de alto impacto
  • El sensor remoto transmite las lecturas a una distancia de 20 a 30 m (de 65 a 100 pies)† de la unidad principal
  • La pantalla Jumbo (3.5 cm [1.12 pulg]) en la unidad principal se puede leer desde 7.6 m (25 pies)
Información de órdenes
Main unit measures 0.75L x 4.25W x 4.5 in. H (2 x 11 x 11cm) and weighs 6 oz. (170g). Remote sensor module measures 0.75L x 2.5W x 3.5 in. H (2 x 6 x 9cm) and weighs 3 oz. (85g). Two AA batteries and two AAA batteries.
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
†Depending on location.
Especificaciones
Tipo Higrómetro/termómetro de señal de radio
Intervalo de humedad Del 25 al 90 %
Resolución 0.01
Exactitud Del ±2 al ± 4 %
Intervalo de temperatura (métrico) De - 20° a 60 °C
Exactitud de temperatura ± 1 °C
Tipos de alarma Sonoro
Material Plástico ABS
Intervalo de temperatura (imperial) De 4° a 140 °F
Resolución de temperatura 0,1 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2 × 10.8 × 11 cm (0.75 × 4.25 × 4.5 pulg)
Longitud (imperial) 0.75 pulg
Longitud (métrico) 2 cm
Anchura (imperial) 4.25 pulg
Anchura (métrico) 10.8 cm
Altura (imperial) 4.5 pulg
Altura (métrico) 11 cm
Peso (imperial) 6 oz
Peso (métrico) 0.17 kg
Para utilizar con (aplicación) El sensor remoto indica la temperatura y la humedad actuales.
Incluye Un módulo de sensor remoto, soporte articulado abierto, soportes para montaje en pared y tiras de Velcro™ para la fijación del sensor a casi cualquier superficie y pilas
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST