Includes
Sonda, diez patillas de repuesto, pila alcalina de 9 V.
Muestra el contenido de humedad en segundos. La memoria del medidor de humedad Fisher Scientific™ Traceable™ contiene nueve grupos de materiales, como tableros de fibra y material de construcción, y calibraciones para 150 tipos de madera. El usuario establece lecturas de humedad de referencia para otros productos.
- Intervalo de contenido de humedad: Del 9,0 al 30,0%
- Resolución: 0,1%
- Exactitud: ± (4 % de la lectura más 5 dígitos)
- Compensación de temperatura automática y manual
- El medidor informa directamente del porcentaje de humedad una vez programado
- Dígitos de 34,9 mm de altura para facilitar la lectura
- La memoria recupera las lecturas más altas, más bajas y medias
- El botón de retención de datos DATA HOLD muestra las lecturas capturadas para el registro en el ordenador o el registrador de datos
- Puerto de serie RS-232-C compatible con IBM™ para salida de datos
Información de órdenes
Dimensiones: 17,8 x 7,6 x 3,2 cm (An x P x Al) La información se puede importar a una base de datos existente y, con el sistema de adquisición de datos accesorio (72-662-06, se vende por separado), capturar, mostrar en el monitor y almacenar.
Compliance
Se proporciona un certificado ISO 17025 Traceable™ con número de serie individual para indicar la trazabilidad según los estándares proporcionados por NIST.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Medidor de humedad |
| Exactitud | ± (4 % de la lectura más 5 dígitos) |
| Certificaciones/conformidad | Se proporciona un certificado ISO 17025 Traceable™ con número de serie individual para indicar la trazabilidad según los estándares proporcionados por NIST. |
| Tipos de conector | Puerto de serie RS-232-C compatible con IBM™ para salida de datos |
| Altura (métrico) | 3,2cm |
| Incluye | Sonda, diez patillas de repuesto, pila alcalina de 9 V |
| Longitud (métrico) | 17,8cm |
| Resolución | 0,1% |
| Anchura (métrico) | 7,6cm |