Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura de nitrógeno líquido Traceable™ Logger-Trac™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Para garantizar la precisión, se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 (1750.01) acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Requires
15-081-149: Cable USB para el registrador de datos de temperatura/HR Logger-Trac LN2
15-081-150: Software MaxiThermal
El registrador de datos de temperatura Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ LN2 es perfecto para controlar el transporte de material criogénico, así como de reactivos, muestras clínicas, muestras congeladas, productos farmacéuticos y alimentos en cualquier ubicación. Sensor externo diseñado para entornos de - 200 °C en el laboratorio o en tránsito.
- Indica la duración acumulada de la alarma por valores MÍN./MÁX. de temperatura seleccionados por el usuario
- Incluye el software MaxiThermal de análisis completo de los datos
- Reutilizable y reprogramable
- Sonda externa de acero inoxidable con cable de PTFE de 4,35 pulg de longitud y 0,14 pulg de diámetro
- Capacidad de almacenamiento: 64.000 lecturas
- Precisión del reloj interno: 2 minutos por mes
- Sensor de temperatura: Chip cableado en termistor de vidrio
- Pila: Pila de botón de litio CR2450 de 3 V
- Vida útil de la pila: un año de uso constante, 3 años de vida útil
- Clasificación IP66
- Tamaño: 3,5 x 2,0 x 1,1 pulg
- Peso: 72,8 g (2,6 oz)
- Valores de referencia para la alarma (sensores internos y externos por separado)
- Intervalo de registro
- Retardo en inicio
- Descripción de la unidad
- Huso horario
- Unidad de medida de la temperatura
- Activación del botón de parada
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Registrador de datos de temperatura criogénica |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Memoria de datos | 64.000 lecturas |
| Calibración | Calibrated |
| Tipos de alarma | Visual |
| Software Type | MaxiThermal |
| Batería, tipo | Botón de litio CR2450 3 V |
| Duración de la batería | Un año de funcionamiento constante, 3 años de vida útil |
| Incluye | Sonda externa de acero inoxidable y cable |
| Certificaciones/conformidad | CE, certificado trazable |
| Mostrar más |
Es necesario contar con el software MaxiThermal™ para activar estos registradores de datos