Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Light Meter Pen
Código de producto. 11764266 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Light Meter Pen
Código de producto.
11764266 Light Meter Pen
1 options
Código de producto. 11764266
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Four AAA batteries
Dual range and easy operation.
  • Resolution: 0.1 (0 to 1860 ft. candles); 1 (0 to 20,000 Lux)
  • Accuracy: +5% of reading +5
  • Tough ABS plastic housing with O-ring seal and membrane keypad to keep out dust and dirt
  • Hold button freezes the reading on display
  • Easy-to-read, high contrast 0.357 in. high LCD digits
  • Rugged ABS plastic case measures 1.5 x 8 x 1.5 in.
  • Weight: 5 oz. (141.7g)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Tipo Light Meter Pen
Exactitud (pie candela) +5% of reading +5
Certificaciones/conformidad Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Altura (métrico) 20.32 cm
Incluye Four “AAA” batteries
Longitud (imperial) 1.5 in.
Longitud (métrico) 3.8 cm
Resolución (pie candela) 0.1 (0 to 1860 ft. candles)
Resolución (Lux) 1 (0 to 20,000 Lux)
Peso (imperial) 5 oz.
Peso (métrico) 141.7 g
Anchura (imperial) 1.5 in.
Anchura (métrico) 3.8 cm
Pantalla High-contrast LCD