Learn More
Fisherbrand™ Controlador de humedad Traceable™
Código de producto. 15273996 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
±5 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud unitSize
15273996 ±5 % cada uno
1 options
Código de producto. 15273996
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para encender o apagar su equipo eléctrico a cualquier humedad relativa de 30 a 90 % en incrementos del 1 %.
  • La programación de tres botones fácil de usar es perfecta para controlar humidificadores, deshumidificadores o alarmas.
  • La precisión es del ± 5 %
  • Permite la anulación manual.
  • La pantalla muestra el estado ON/OFF de la toma.
  • La batería NiCd mantiene el preajuste durante las interrupciones eléctricas.
Información de órdenes
Para 125 VCA, 15 A, 1800 W. La caja de ABS de alto impacto mide 4 x 6 x 10,5 cm (L x An x Al).
Certifications
Incluye un certificado Traceable™ ISO 17025 con número de serie individual que indica la trazabilidad según los estándares proporcionados por el NIST.
Especificaciones
Tipo Controlador de humedad
Intervalo de humedad Del 30 al 90 %
Exactitud ±5 %
Material Plástico ABS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,37 x 1,5 x 4,12 pulg. (6 x 4 x 10,5 cm)
Longitud (imperial) 2,37 in
Longitud (métrico) 6 cm
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 4 cm
Altura (imperial) 4,12 in
Altura (métrico) 10,5cm
Peso (imperial) 4,5 oz
Peso (métrico) 0,127kg
Para utilizar con (aplicación) Ideal para encender o apagar su equipo eléctrico a cualquier humedad relativa de 30 a 90 % en incrementos del 1 %.
Certificaciones/conformidad ISO 17025, NIST