Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de escala completa Traceable™
Código de producto. 11759735 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +300 °C
De -50 °C a +250 °C
Tipo de producto:
Termómetro Full-Scale Plus
Termómetro Full-Scale Plus Ultra
Termómetro Full-Scale Ultra
Termómetro de escala completa
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tipo de producto unitSize
11759735 De -20 °C a +300 °C Termómetro Full-Scale Plus Ultra cada uno
11769735 De -20 °C a +300 °C Termómetro Full-Scale Plus cada uno
11739735 De -50 °C a +250 °C Termómetro de escala completa cada uno
11749735 De -50 °C a +250 °C Termómetro Full-Scale Ultra cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11759735
Includes
Sonda de acero inoxidable, batería de óxido de plata de 1,5 V
Escalas de temperatura conmutables en °F/°C.
La sonda de acero inoxidable con punta de perforación permite la exposición constante a temperaturas extremas al final del intervalo. Las lecturas del termómetro Fisher Scientific™ Full-Scale se actualizan cada segundo y se muestran en una pantalla LCD de 9.4 mm (0.37 pulg). Escalas de temperatura conmutables en °F/°C.
  • La parte posterior magnética permite la colocación en superficies metálicas (incubadoras, congeladores, baños de agua)
  • El caballete plegable permite su uso en el banco de laboratorio; el cierre de resorte se sujeta a cualquier borde
  • Resolución, 0,1 ° de - 20 a + 200 y 1 °C en otros lugares
  • Mide solo 5,3 de diámetro × profundidad de 1,3 cm
  • Diámetro de la sonda × l: 0,4 × 14 cm
  • Longitud de cable: 3 m (10 pies)
El modelo Plus también incluye alarma alta/baja, memoria mínima/máxima y retención.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Fondo (imperial) 0,56 in
Fondo (métrico) 1,4 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,14 in
Incluye Sonda de acero inoxidable, batería de óxido de plata de 1,5 V, alarma alta/baja
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud de la sonda (imperial) 5,75 in
Longitud (métrico) 53 mm
Longitud del cable (métrico) 304,8 cm
Longitud de la sonda (métrico) 14,6 cm
Material Plastic
Resolución 0,1 por encima de − 20 a + 200 °C y 1 en otros lugares
Tipo de producto Termómetro Full-Scale Plus Ultra
Longitud (imperial) 2,1 in
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -4 °F
Temperatura mín. (métrico) − 20 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 4 °F a + 572 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Congelador, incubadora, baño de agua
Exactitud ± 0,5 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8 cm