Includes
Dos sondas con reborde tipo K y batería de 9 V
El termómetro doble Fisher Scientific™ Traceable™ monitoriza dos sondas tipo K en canales separados. La pantalla LCD tamaño Jumbo de 3,5 cm (1,37 pulgadas) de altura muestra la temperatura de ambas sondas simultáneamente, o la temperatura de una sonda y la diferencia entre las sondas. Se muestran lecturas dobles con la temperatura de la sonda 1 en dígitos de 1,3 cm apilados sobre el de la sonda 2 (o el diferencial T1-T2) en dígitos de 0,6 cm.
- Se suministra con dos sondas de termopar con reborde tipo K con un tiempo de respuesta inferior a un segundo y con cables recubiertos de PTFE de 1,22 m (48 pulgadas)
- Incluye escalas Celsius y Fahrenheit conmutables con un interruptor. Funciona en un amplio intervalo de -50 a +1230 °C y de -50 a +199°F
- Resolución: 0,1° por debajo de 199,9 °C y 1° por encima de 200 °C
- Exactitud: ±0,75 % más 1 °C
- Almacenado en una caja de plástico ABS duradera y resistente a impactos
- Dispone de recuperación de memoria máxima, mínima y media
- MANTENGA PULSADO el botón para congelar la visualización y guardar la lectura
- El puerto serie RS232 conecta el termómetro al ordenador o al registrador de datos para recopilar datos
Información de órdenes
Dimensiones: 3,2 x 7,6 x 17,8 cm (L x An x Al); Peso: 269 g; Se puede utilizar con la sonda de acero inoxidable Fisherbrand™ (15-070-2B) y la sonda de superficie (15-078-2A), disponibles por separado; También se puede utilizar con el Datalogger de Fisher Scientific (06-662-72) y el sistema de adquisición de datos (11-661-22), disponibles por separado (póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1,25 x 3 x 7 pulg (3,1 x 7,6 x 17,8 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Supervisión de dos sondas de tipo K en canales separados |
| Altura (imperial) | 7 in |
| Altura (métrico) | 17,8 cm |
| Incluye | Dos sondas con reborde tipo K y batería de 9 V |
| Longitud (métrico) | 31 mm |
| Material | Plástico ABS |
| Tipo de sonda | Termopar de tipo K |
| Resolución | 0,1/1° |
| Mostrar más |