Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Double-Display Timer
Código de producto. 11779795 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
Cuenta atrás desde 100 min. cuenta progresiva hasta 60 min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
11779795 Cuenta atrás desde 100 min. cuenta progresiva hasta 60 min cada uno
1 options
Código de producto. 11779795
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
AAA battery, providing two years of normal usage; ABS impact-resistant case
Allows simultaneous programming of two different activities from 20 hours to 1 second
  • Accuracy: 0.01%
  • Resolution: 1 second
  • Large, 0.5 in. high digits may be read from 10 ft. (3m)
  • Each channel has a distinct electronic alarm and display indicator when zero is reached
  • Automatically counts up from zero to indicate time since alarming
  • Second display mode shows time of day and stopwatch Alarm may be turned off or is silenced automatically after one minute Memory recalls a set time for repetitive timing
  • Magnetic back allows placing timer on metal surfaces
  • May also be used in upright position with flip-open stand
Información de órdenes
Dimensions: 3L x 2.5W x 0.5 in. H (7.6 x 6.4 x 1.3cm), Weight: 3 oz. (85g)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Tipo de producto Double Display Timer
Intervalo de tiempo Cuenta atrás desde 100 min. cuenta progresiva hasta 60 min
Alarms 1 min
Exactitud 0.0001
Resolución 1 sec.
Pantalla LCD
Batería, tipo AAA
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 x 2.5 x 0.5 in. (7.62 x 6.35 x 1.27 cm)
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 7.62 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6.35 cm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1.27 cm
Peso (imperial) 3 oz
Peso (métrico) 85.04 g
Incluye AAA battery, ABS Plastic impact resistant case