Learn More
Beskrivelse
Indeholder
- El modelo de medidas con y sin contacto se suministra con cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V, caja de ABS resistente, lengüetas reflectantes autoadhesivas, luz interna, cono y dos ruedas (para medir velocidades) y un maletín de transporte
- El modelo de medidas sin contacto se suministra con cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V, caja de ABS resistente, lengüetas reflectantes autoadhesivas, luz interna y maletín de transporte
Pantalla nítida de 1,27 cm (0,5 in).El tacómetro digital Traceable Fisherbrand mide la velocidad de una centrífuga desde una distancia de hasta 30 cm.LCD de cinco dígitos; la función de memoria le permite recuperar la lectura más alta, más baja y más reciente.Funda de ABS resistente.
- LCD de cinco dígitos; la función de memoria le permite recuperar la lectura más alta, más baja y más reciente
- Funda de ABS resistente
Modelo de medidas con y sin contacto
- Utilice el sensor sin contacto para obtener lecturas de velocidad en rpm; utilice el sensor de contacto para la lectura directa de las velocidades de superficie en pies por minuto o metros por minuto
- Detecta velocidades de 0,1 a 99 999 rpm; la resolución es 0,1 por debajo de 1000 y 1 por encima de 1000
- El sensor de contacto proporciona lecturas de 0,1 a 19 999 rpm, 0,05 a 1999,9 m/min o 0,2 a 6560 ft/min; precisión, 0,05 % + 0,1 rpm de 0 a 999,9 rpm y 0,05 % + 1 rpm de 1000 a 99,999 rpm
- Dimensiones: 1,50 × 6 × 4 cm; peso: 10,50 oz (298 g)
- Detecta velocidades de 10 a 99 999 rpm; la resolución es 0,1 por debajo de 1000 y 1 por encima de 1000
- Mide la velocidad de una centrífuga desde una distancia de 5,1 a 198 cm
- La unidad tiene una precisión de 0,05 % de la escala completa
- El indicador del panel de visualización le avisa automáticamente cuando las pilas se están gastando
- Dimensiones: 7,50 × 2,75 × 1,50 pulgadas (An x Pr x Al) (19 × 7 × 4 cm); peso: 255 g (9 oz)
Certificeringer
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Tacómetro digital |
| Exactitud | 0,05 % +0,1 rpm (de 0 a 999,9 rpm), 0,05 % +1 rpm (de 1000 a 99999 rpm) |
| Altura (imperial) | 1,5 in |
| Altura (métrico) | 4 cm |
| Longitud (imperial) | 7,5 in |
| Peso (imperial) | 9 oz |
| Peso (métrico) | 255 g |
| Anchura (imperial) | 2,75 in |
| Anchura (métrico) | 7 cm |
| Tipo de pantalla | Pantalla nítida de 1,27 cm (0,5 in) |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.