Descripción
Los termómetros de refrigerador Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ muestran lecturas mínimas y máximas a lo largo de cualquier periodo de tiempo, y la unidad completa es resistente al agua
- La escala de temperatura es de - 30 ° a + 50 °C (de - 22 ° a + 122 °F)
- La resolución es de 0.1 °
- La precisión es de ± 1.0 °C/la precisión del modelo ultra es de ± 0.4 °C en puntos comprobados
- Se suministra con certificado de NIST
- La sonda de acero inoxidable protege el sensor de termistor de alta precisión
- El frasco de GRAS relleno con líquido imita las temperaturas de las muestras líquidas
- GRAS: líquido generalmente reconocido como seguro por la Agencia de alimentos y medicamentos (FDA) de EE. UU.
- Disponibles con relleno de líquido o de microesferas de vidrio
- El soporte de plástico ABS resistente a productos químicos se puede colocar sobre un estante o fijar un lateral a una pared de refrigerador o cualquier pared con el Velcro suministrado: es de 2.25 x 2.25 x 1.25 pulg ——
Certifications
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Compliance
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Glicol no tóxico |
| Incluye | Sonda de acero inoxidable, soporte de plástico ABS, cinta de doble cara y Velcro™ y batería de óxido de plata reemplazable |
| Longitud (métrico) | 117 mm |
| Material | ABS Plastic |
| Modelo | Modelo Ultra |
| Resolución | 0,1 °C |
| Peso (imperial) | 3,66 oz |
| Peso (métrico) | 102.05 g |
| Tipo de producto | Termómetro digital |
| Longitud (imperial) | 4,63 in |
| Mostrar más |