Learn More
Fisherbrand™ Termómetro/anemómetro compacto Traceable™
Código de producto. 11704206 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del envase:
Plástico ABS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material del envase Tamaño de la unidad
11704206 Plástico ABS cada uno
1 options
Código de producto. 11704206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    209.14€ / paquete de 1
    Ahorro 38.86€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
La facilidad de uso en campanas o en exteriores convierte este instrumento en la opción ideal. El anemómetro de uso con una mano muestra la velocidad del aire y la temperatura de forma simultánea. La unidad se ha diseñado para ofrecer años de servicio fiable incluso en entornos exigentes de laboratorio, planta o entornos al aire libre.
La facilidad de uso en campanas o en exteriores convierte este instrumento en la opción ideal. El anemómetro de uso con una mano muestra la velocidad del aire y la temperatura de forma simultánea. El termómetro/anemómetro compacto Fisher Scientific™ Traceable™ presenta 5 intervalos distintos; la lectura se actualiza de forma instantánea. La unidad se ha diseñado para ofrecer años de servicio fiable incluso en entornos exigentes de laboratorio, planta o entornos al aire libre.
  • Los dígitos extragrandes de la pantalla LCD tienen una altura de 12,7 mm (0,50 pulg) y pueden leerse desde 304,8 cm (10 pies) de distancia.
  • La tecla de memoria permite a la unidad recuperar las lecturas más altas y más bajas obtenidas
  • La tecla HOLD congela la pantalla en la lectura actual; ideal para capturar una lectura en un lugar difícil
  • La tecla AVERAGE permite realizar automáticamente la media de 2 a 8 lecturas
  • El maletín resistente está fabricado con plástico ABS resistente a productos químicos/golpes
Especificaciones
  • Precisión del anemómetro: ±3% de la escala completa
  • Precisión del termómetro: ± 1 °C
  • Intervalo de temperatura: De -10,0 a 50,0 °C (de 14,0 a 122 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1° (para C y F)
  • Pantalla: 4 dígitos, 2 líneas
  • El tamaño es de 18,41 × 7,62 × 4,44 mm (7,25 × 3 × 1,75 pulg, An. × P. × Al.) (diámetro del ventilador de 6,98 mm [2,75 pulg]); el peso es de 208,9 g
Certifications
Para garantizar la precisión, se suministra un certificado Traceable con número de serie individual para indicar trazabilidad de acuerdo con las normas facilitadas por el NIST (Instituto estadounidense de normas y tecnología).
Especificaciones
Tipo Anemómetro/termómetro
Exactitud ± 1%
Material del envase Plástico ABS
Tipo de gas Aire
Certificaciones/conformidad para +garantizar la exactitud, se suministra un certificado trazable con número de serie individual para +indicar la trazabilidad según las +normas facilitadas por el NIST™
Altura (imperial) 1,75 in
Longitud (imperial) 7,25 in
Anchura (métrico) 7.6 cm
máx. (imperial) De 50° a 122 °F
Temperatura (métrico) De 10 °C a 50 °C
Peso (imperial) 7,37 oz
Peso (métrico) 208,9g
Anchura (imperial) 3 in
Incluye Batería alcalina de 9 V (400 horas de uso típico), estuche de transporte e instrucciones