Learn More
Fisherbrand™ Anemómetros/termómetros Traceable™
Código de producto. 11744196 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Medición del flujo de aire y la temperatura
Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad y el punto de condensación
Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad, el punto de condensación y la presión barométrica
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11744196 Medición del flujo de aire y la temperatura cada uno
11754196 Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad y el punto de condensación cada uno
11764196 Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad, el punto de condensación y la presión barométrica cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11744196
Includes
Cuatro pilas AAA.
Diseñados para un funcionamiento intuitivo y sencillo
Los anemómetros/termómetros Fisher Scientific™ Traceable™ recuperan lecturas mínimas y máximas con la pulsación de un botón
  • Fácil uso
  • Carcasa de plástico ABS resistente; duradera en condiciones de laboratorio duras
  • Cierre de la junta tórica
  • El teclado de membrana evita el polvo y la suciedad
  • El botón HOLD congela la lectura en la pantalla
  • Dígitos de LCD de 9,52 mm (0,375 in) de alto contraste.
  • Dimensiones: 1,50 x 8,25 x 1,50 pulg (38,1 x 209,5 x 38,1mm)
  • Peso: 170,1g (6 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
Tipo Vane Anemometer
Exactitud ± 0,8 °C
Caudal de aire 0.4 to 30.0 m/sec.
Material del envase Plástico ABS
Tipo de gas Air
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Para utilizar con (aplicación) Medición del flujo de aire y la temperatura
Longitud (imperial) 8,25 in
Longitud (métrico) 21cm
máx. (imperial) De 32 °F a 122 °F
Temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Peso (imperial) 6 oz
Peso (métrico) 170g