Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro de 60 memorias Traceable™, cronómetro de 60 memorias Traceable
Código de producto. 11522803 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cronómetro, 2 años, batería de óxido de plata, cordón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11522803 Cronómetro, 2 años, batería de óxido de plata, cordón cada uno
1 options
Código de producto. 11522803
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Cronómetro, cordón
Proporciona funciones de repetición de temporización de alarma con cuenta atrás. El cronómetro de 60 memorias Fisherbrand Traceable cuenta con una pantalla de tres líneas que muestra simultáneamente el tiempo de ejecución, el parcial acumulativo y el parcial de intervalo.
Proporciona funciones de repetición de temporización de alarma con cuenta atrás. El cronómetro de 60 memorias Fisher Scientific™ Traceable cuenta con una pantalla de tres líneas que muestra simultáneamente el tiempo de ejecución, el parcial acumulativo y el parcial de intervalo. Las sesenta memorias recuperan todos los parciales, muestran los números de muestra de 1 a 60 y muestran el parcial de intervalo, el tiempo más largo, el tiempo más corto y el tiempo medio.
Configúrelo para contar atrás en cualquier momento de 10 horas a 1 segundo. Cuando llega a cero, el temporizador emite una alarma y empieza a volver a contar atrás desde el tiempo programado. El ciclo de repetición continúa automáticamente hasta que se detiene. 
  • Proporciona funciones de cronómetro de acción única, tiempo de entrada/salida, temporización continua, división acumulativa, división de intervalos, 60 memorias y temporización programable
  • Como cronógrafo, el cronómetro muestra la hora del día, la fecha y el día de la semana; también tiene alarma de hora del día
  • El intervalo de tiempo es de 9 horas, 59 minutos, 59 segundos y 99 centésimas
  • Resolución: 1 segundo
  • Exactitud de hasta el 0,001 %
  • Tamaño: 5,4 x 6,7 x 1,9cm (2,125 x 2,625 x 0,75 pulg)
  • Peso: 2 oz
Información de órdenes
Batería de repuesto: Los modelos con n.º de cat. 02-440-1A
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro digital
Intervalo de tiempo 10 h
Alarms Sonoro
Exactitud 1e-05
Resolución 0,01 s
Pantalla LCD
Batería, tipo 2 year Silver Oxide
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,12 x 2,62 x 0,75 pulg
Longitud (imperial) 2,12 in
Anchura (imperial) 2,62 in
Altura (imperial) 0,75 in
Peso (imperial) 2 oz
Peso (métrico) 0,056 kg
Incluye Cronómetro, 2 años, batería de óxido de plata, cordón
Para utilizar con (aplicación) Proporciona funciones de repetición de temporización de alarma con cuenta atrás
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST