Learn More
Fisherbrand™ Soportes para tubos de ensayo para mezclador vórtex de alta resistencia
Código de producto. 15519034 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
4
13
18
20
34
Diámetro (métrico):
Entre 12 y 13 mm
Entre 15 y 18 mm
Entre 19 y 21mm
Entre 22 y 25 mm
Entre 26 y 29 mm
Unit Size:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. N.º de posiciones Diámetro (métrico) unitSize
15519034 18 Entre 19 y 21mm cada uno
15599024 34 Entre 12 y 13 mm cada uno
15509034 20 Entre 15 y 18 mm cada uno
15529034 13 Entre 22 y 25 mm cada uno
15539034 4 Entre 26 y 29 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15519034
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para usar con mezclador vórtex de alta resistencia.
  • Admite una amplia gama de números y diámetros de tubos de ensayo
  • Requiere el soporte universal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Soporte de tubos de ensayo
Diámetro (métrico) Entre 19 y 21mm
Para utilizar con (equipo) Mezclador vórtex de alta resistencia
Incluye Inserto de espuma
N.º de posiciones 18
Es necesaria Soporte universal