Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro de acción única™
Código de producto. 11547463 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
15 min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
11547463 15 min cada uno
1 options
Código de producto. 11547463
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso sencillo e intuitivo.
  • Inicio, parada y reinicio con un solo botón
  • Proporciona tiempo de acción única de hasta 15 minutos con una resolución de 0,1 segundos
  • Carcasa metálica extra resistente
Especificaciones
Tipo de producto Reloj de cronómetro de acción única Jewel 13
Intervalo de tiempo 15 min
Resolución 0,1 s
Diámetro interior (métrico) 5,08 x 1,27 cm
Peso (imperial) 3 oz
Peso (métrico) 85,04 g
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio y planta, proporciona tiempo de acción única de hasta +15 minutos con una resolución de 0,1 s